Learn More
Yodo, reactivo ACS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10609293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 GR
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Nombre de nota 99.8%
Color Gris
Forma física Perlas
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8+%
Fórmula lineal I2
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Índice Merck 15, 5057
Nombre IUPAC yodo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 0.41hPa at 25°C
Densidad 8.8 (Air = 1.0)