Learn More
Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis, Honeywell™
Código de producto. p-7111779 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Uso con reactivos, microesferas, 1-3 mm, base de trazas metálicas al 99,7 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC yodo molecular
SMILES II
Especificaciones
Punto de ebullición 184°C (literature)
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Beads
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaH2PO2 · xH2O
Número UN UN3495
Beilstein 3587194
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Reactivo
Envase Glass Bottle
Densidad 4.930 g/cm3