Learn More
Yodo, cristales resublimados, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodine |
Punto de fusión | 183°C to 186° (sublimation) |
Color | Negro-azul |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9985% (Metals basis) |
Nombre IUPAC | yodo molecular |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81 |
Olor | Irritating |
Aspecto | Bluish-black crystals |