Learn More
Yodo, cristales resublimados, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. 11380789
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Punto de ebullición 183°C to 186°C
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 183°C to 186° (sublimation)
Color Negro-azul
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9985% (Metals basis)
Número UN 3495
Nombre IUPAC yodo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Olor Irritating
Aspecto Bluish-black crystals
Densidad 4.93 g/cm3 at 20°C