Learn More
Solución de yodo, 0,025 M, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 100 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.025mol/L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodine 0.25M Volumetric solution
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: iodine