Learn More
Solución de yodo, volumétrica, react. farmacopea Europea, 0,05 M de AgNO2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15604800 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 0,05 M de AgNO2 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine solution
Nombre de nota Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000%
Cantidad 6 x 1 L
Fórmula lineal I2
Beilstein 3587194
Sinónimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nombre IUPAC diyodo
Grado Reactivo Farmacopea farmacopea
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M I2 (0.1N)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iodine
Título del producto
Solución de yodo, volumétrica, react. farmacopea Europea, 0,05 M de AgNO2 (0,1 N), Honeywell Fluka™ >