Learn More
Solución de yodo, 0,5 M, Honeywell™
Código de producto. 15644790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Volumétrico, 0,5 M de I2 (1,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine solution
CAS 7553-56-2
Cantidad 1 L
Fórmula molecular I2
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Nombre IUPAC yodo molecular
Peso molecular (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodine