Learn More
Solución de yodo, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 gal.
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
4.54 litro
Descripción
- Ideal para aplicaciones ASTM D1510
- Se envasa en un frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | H2O, KI |
CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 1 gal. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | Iodine: 99.8%, Potassium Iodide: 99% |
Fórmula molecular | IK |
Sinónimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
Clave InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
Nombre IUPAC | potasio; yoduro |