Learn More
Tricloruro de yodo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloruro de yodo puede usarse para introducir yodo y cloro en la síntesis orgánica. También se utiliza como antiséptico tópico y como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Soluble con descomposición.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a -20 °C.
El tricloruro de yodo puede usarse para introducir yodo y cloro en la síntesis orgánica. También se utiliza como antiséptico tópico y como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Soluble con descomposición.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a -20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodine trichloride |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | ICl3 |
Número UN | UN3085 |
Índice Merck | 14,5020 |
Información de solubilidad | Soluble with decomposition. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Sensibilidad | Light sensitive |