Learn More
Anhídrido yodoacético, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
61.41€ - 172.86€
CAS | 54907-61-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H4I2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 353.88 |
Número MDL | MFCD00001080 |
Clave InChI | RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t |
PubChem CID | 2733254 |
Nombre IUPAC | (2-yodoacetil) 2-yodoacetato |
SMILES | C(C(=O)OC(=O)CI)I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10043720
|
Thermo Scientific Acros
307592500 |
250 mg |
61.41€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15179263
|
Thermo Scientific Acros
307590010 |
1 g |
172.86€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
54907-61-8 | |
353.88 | |
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N | |
2733254 | |
C(C(=O)OC(=O)CI)I |
C4H4I2O3 | |
MFCD00001080 | |
iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t | |
(2-yodoacetil) 2-yodoacetato |
Especificaciones
Iodoacetic anhydride | |
43.0°C to 49.0°C | |
>110°C | |
97% | |
C4H4I2O3 | |
MFCD00001080 | |
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N | |
(2-yodoacetil) 2-yodoacetato | |
2733254 | |
97% |
54907-61-8 | |
Amarillo | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
(ICH2CO)2O | |
iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t | |
C(C(=O)OC(=O)CI)I | |
353.88 | |
353.88 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al exterior
Palabra de aviso de GHS:Peligro