Learn More
Yodoacetonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.95 g/mol
102.51€ - 452.25€
CAS | 624-75-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H2IN |
Peso molecular (g/mol) | 166.95 |
Número MDL | MFCD00001886 |
Clave InChI | VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n |
PubChem CID | 69356 |
Nombre IUPAC | 2-yodoacetonitrilo |
SMILES | C(C#N)I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10081260
|
Thermo Scientific Acros
122290050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
102.51€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10095843
|
Thermo Scientific Acros
122290250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
452.25€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
624-75-9 | |
166.95 | |
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N | |
69356 | |
C(C#N)I |
C2H2IN | |
MFCD00001886 | |
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n | |
2-yodoacetonitrilo |
Especificaciones
Iodoacetonitrile | |
Marrón a rojo | |
182°C to 184°C (720.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C2H2IN | |
1.5740 to 1.578 | |
02, 223 | |
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n | |
C(C#N)I | |
166.95 | |
166.95 | |
Líquido |
624-75-9 | |
2.3000g/mL | |
86°C | |
94% min. (GC) | |
ICH2CN | |
MFCD00001886 | |
2.3 | |
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N | |
2-yodoacetonitrilo | |
69356 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 210-860-
- Iodoacetonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.