Learn More
Yodoacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
55.30€ - 202.00€
CAS 624-75-9
Fórmula molecular C2H2IN
Peso molecular (g/mol) 166.949
Número MDL MFCD00001886
Clave InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
Nombre IUPAC 2-yodoacetonitrilo
SMILES C(C#N)I
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11332256
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.09
10 g
55.30€
10 g
11342256
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.18
50 g
202.00€
50 g
Descripción
Descripción
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodoacetonitrilo se utiliza para la alquilación de nucleófilos. Sufre reacciones de tipo Reformsky y Wittig con aldehídos.
Solubilidad
Soluble en benceno, alcohol, acetona y éter. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en hexano.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a 4 °C. Incompatible con los agentes reductores, la luz y las bases. Almacenar alejados de bases fuertes.
Especificaciones
624-75-9
166.949
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
69356
C(C#N)I
C2H2IN
MFCD00001886
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
2-yodoacetonitrilo
Especificaciones
Iodoacetonitrile
2.306
86°C (186°F)
ICH2CN
MFCD00001886
1734628
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
2-yodoacetonitrilo
69356
97%
624-75-9
70°C to 72°C (10 mmHg)
C2H2IN
1.574
UN2922
Light sensitive
Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
C(C#N)I
166.949
166.95
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302-H312-H332-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Líquido combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 210-860-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AM0740000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • Iodoacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodoacetonitrile