Learn More
Cloruro de yodoacetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361577
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204.39 g/mol
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de yodoacetil se utiliza para fines de investigación bioquímica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes. Reacciona con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38020-81-4
Fórmula molecular C2H2ClIO
Peso molecular (g/mol) 204.39
Número MDL MFCD00013718
Clave InChI BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
Nombre IUPAC cloruro de 2-yodoacetil
SMILES ClC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoacetyl chloride
Densidad 2.28
Punto de ebullición 48°C to 50°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1739078
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.39
Porcentaje de pureza 97%