Learn More
Yodoetano, 98 %, puro, estabilizado con plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964501
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-03-6, 64-19-7
Fórmula molecular C2H5I
Peso molecular (g/mol) 155.97
Número MDL MFCD00001091
Clave InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -108.0°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 1.9500g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 73.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.5130
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,96
Índice Merck 15,3868
Gravedad específica 1.95
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
Nombre IUPAC Yodoetano
Estabilizante silver
Viscosidad 0.592 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido