Learn More
Yodoformo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.732 g/mol
36.40€ - 401.00€
CAS | 75-47-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CHI3 |
Peso molecular (g/mol) | 393.732 |
Número MDL | MFCD00001069 |
Clave InChI | OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 |
PubChem CID | 6374 |
ChEBI | CHEBI:37758 |
Nombre IUPAC | yodoformo |
SMILES | C(I)(I)I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11400264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13664.18 |
50 g |
36.40€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11410264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13664.30 |
250 g |
116.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13664.0B |
1000 g |
401.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl yodoformo se usa como desinfectante. Es un ingrediente activo del polvo para el oído junto con otros componentes como el óxido de cinc y el ácido propiónico, que previenen la infección y facilitan la eliminación del pelo del oído en perros y gatos. En química analítica, participa en la determinación del yodoformo en el agua potable, así como en la eliminación de metales pesados como el mercurio en fluidos. Desempeña un papel importante en la fermentación de masa biológica. También se utiliza en el tratamiento del canal radicular para dientes primarios infectados.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, ácido acético, etanol, cloroformo, éter, glicerol, disulfuro de carbono, aceite de oliva, benceno y acetona. Ligeramente soluble en éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases fuertes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes y magnesio.
75-47-8 | |
393.732 | |
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N | |
6374 | |
yodoformo |
CHI3 | |
MFCD00001069 | |
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 | |
CHEBI:37758 | |
C(I)(I)I |
Especificaciones
Iodoform | |
118°C to 123°C | |
None | |
CHI3 | |
1697010 | |
14,5033 | |
Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether. | |
C(I)(I)I | |
393.732 | |
CHEBI:37758 | |
99% |
75-47-8 | |
4.008 | |
Unpleasant | |
MFCD00001069 | |
Light sensitive | |
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 | |
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N | |
yodoformo | |
6374 | |
393.73 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-874-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PB7000000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes