Learn More
Yodometano, solución de 2 M en éter metil tert-butílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomethane
Nombre de nota 2M Solution in tert-Butyl Ether
CAS 74-88-4, 64-19-7
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 41.0°C to 43.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular CH3I
Número MDL MFCD00001073
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 6159
Gravedad específica 0.933
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
Peso molecular (g/mol) 141.94
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94