Learn More
Yodometano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
CAS | 74-88-4, 7440-50-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CH3I |
Peso molecular (g/mol) | 141.94 |
Número MDL | MFCD00001073 |
Clave InChI | INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek |
PubChem CID | 6328 |
ChEBI | CHEBI:39282 |
Nombre IUPAC | Yodometano |
SMILES | CI |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilaciónIdentificadores de productos químicos
74-88-4, 7440-50-8 | |
141.94 | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
6328 | |
Yodometano |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
CHEBI:39282 | |
CI |
Especificaciones
Iodomethane | |
-66.0°C | |
42.5°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
01,682; 02,274; 03,202; 04,341; 05,447; 06,384; 08,342; 09,308; 15,118 | |
2.28 | |
Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide | |
CI | |
Copper | |
6328 | |
0.5 mPa.s (20°C) | |
99% |
74-88-4, 7440-50-8 | |
2.2800g/mL | |
Auténtico | |
CH3I | |
1.5290 to 1.5310 | |
01, 69 | |
15, 6159 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
Yodometano | |
141.94 | |
CHEBI:39282 | |
141.94 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Susceptible de provocar cáncer.
Declaración de GHS P
Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIELLavar la zona con abundante
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
- Iodomethane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Iodomethane