Learn More
Patrón de clorito para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
115.54€ - 215.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorite Standard
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
CAS 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Ver más especificaciones
Includes: Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
11959402
Ver documentos
SPEX Certiprep
AS-CLO29-2Y
125 ml Frasco de LDPE lixiviación triple Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10376072
Ver documentos
SPEX Certiprep
AS-CLO29-2X
500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple
215.00€
500 ml
11425928
Ver documentos
SPEX Certiprep
AS-CLO29-2X
500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
ClO2-1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Chlorite Standard
0.1, 99.9
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Certified Reference Material
0.1, 99.9
7732-18-5
Ion Chromatography
Standard Solution
H2O
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio