Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10224482 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón aniónico monoelemento para cromatografía iónica de fluoruro (F-), SPEX CertiPrep™ Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
F&superscript_minus;100 μg/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7732-18-5
Especificaciones
Materiale o nome chimico Fluoride Standard
Imballaggio Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificato di analisi With Certificate of Analysis.
CAS min. % 0.01, 99.99
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
CAS max % 0.01, 99.99
Tecnica Ion Chromatography
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Quantità 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/ml F−