Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15698225 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Patrón aniónico monoelemento para cromatografía iónica de fluoruro (F-), SPEX CertiPrep™ Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrón de fluoruro
  • Anión iónico monoelemento
  • 100 μg/ml
  • Volumen de 500 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Materiale o nome chimico Ion Chromatography Fluoride Standard
Imballaggio Frasco de polietileno
Certificato di analisi With Certificate of Analysis.
CAS min. % 0.01, 99.99
CAS max % 0.01, 99.99
CAS 7732-18-5
Tecnica Ion Chromatography
Tipo di soluzione Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/ml F−