Learn More
Patrón de verificación de instrumentos 1 para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
HPO4-2 | 150 μ g/ml |
de SO4 | 150 μ g/ml |
NO3- | 100 μ g/ml |
Cl- | 30 μ g/ml |
F- | 20 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Instrument Check Standard 1 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Técnica | Ion Chromatography |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo de solución | Standard Solution |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 125 mL |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio