Learn More
Patrón de verificación de instrumentos 3 para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Ca+2 | 1000μg/ml |
NH4+ | 400μg/ml |
K+ | 200μg/ml |
Mg+2 | 200μg/ml |
Na+ | 200μg/ml |
Li+ | 50 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Instrument Check Standard 3 |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Técnica | Ion Chromatography |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo de solución | Standard Solution |
Tipo | Certified Reference Material |
Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
Cantidad | 125 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- IC Instrument Check Standard 3
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio