Learn More
Patrón de fosfato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
50 g
500 ML
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
PO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_3; | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Phosphate Standard |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificato di analisi | With Certificate of Analysis. |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
Tecnica | Ion Chromatography |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo di soluzione | Standard Solution |
Tipo | Certified Reference Material |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio