Learn More
Patrón de sulfato-S para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
SO&subscript_4;-S | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Sulfate-Sulfur Standard |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
CAS min. % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
CAS max % | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Tecnica | Ion Chromatography |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo di soluzione | Standard Solution |
Tipo | Certified Reference Material |
Mostrar más |
Product intended for laboratory use only