Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica IP™
Tienen una fuerte resistencia medioambiental frente a productos químicos y borrones
Marca: Brady™ 066030
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para utilizar con impresoras de transferencia térmica Brady IP
- Calidad de impresión nítida para maximizar la legibilidad del código de barras
- Resistentes a las manchas y las sustancias químicas
- Las cintas incluyen un husillo
Información de órdenes
Se suministran en rollos de 299,92 m.
Especificaciones
Negro | |
Resina | |
1,57 in | |
40 mm | |
2,54 cm | |
Cinta | |
Lado de tinta fuera | |
1 unidad |
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer | |
984 pies | |
299,9 m | |
1 in | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4300 - Brady IP Printer Enabled | |
Eje | |
RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
IP-R4306 |