Learn More
Thermo Scientific Chemicals IR-125, grado láser
CAS: 3599-32-4 | C43H47N2NaO6S2 | 774.967 g/mol
108.00€ - 1125.00€
CAS 3599-32-4
Fórmula molecular C43H47N2NaO6S2
Peso molecular (g/mol) 774.967
Número MDL MFCD00013078
Clave InChI MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
Nombre IUPAC sodio;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trieniliden]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butan-1-sulfonato
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10321541
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
412541000
100 mg Frasco de vidrio
108.00€
100 miligramos
10331541
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
412545000
500 mg Frasco de vidrio
382.00€
500 miligramos
10503524
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
412540020
2 g Frasco de vidrio
1125.00€
2 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
3599-32-4
774.967
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
132274068
sodio;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trieniliden]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butan-1-sulfonato
C43H47N2NaO6S2
MFCD00013078
Indocyanine Green
CHEBI:31696
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Especificaciones
IR-125
3599-32-4
MFCD00013078
Indocyanine Green
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
774.967
CHEBI:31696
774.97
237500L/(mole.cm) (dried sample)
Polvo cristalino o cristales
235.0°C
C43H47N2NaO6S2
15, 5002
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Auténtico
sodio;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetil-3-(4-sulfonatobutil)benzo[e]indol-3-io-2-il]hepta-2,4,6-trieniliden]-1,1-dimetilbenzo[e]indol-3-il]butan-1-sulfonato
132274068
784nm (in methanol)
Pure
Marrón a verde
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
HIGROSCÓPICO
missing translation for 'einecsNumber' : 222-751-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DE3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • IR-125
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.