Learn More
Iridio, 0,5 % en polvo de carbón activado, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374447
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium
Nombre de nota 0.5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Cantidad 100 g