Learn More
Iridium foil, 0.127mm (0.005in) thick, hard, 99.8% (metals basis)
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iridium foil |
CAS | 7439-88-5 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (metals basis) |
Fórmula molecular | Ir |
Número MDL | MFCD00011062 |
Cantidad | 50 x 50 mm |
Sinónimo | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
Clave InChI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ir] |
Nombre IUPAC | iridio |