Learn More
Cloruro de iridio(III), anhidro, 99,99 % (base metálica), Ir 63,9 % mín.; Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11365647
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.567 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-83-9
Fórmula molecular Cl3Ir
Peso molecular (g/mol) 298.567
Número MDL MFCD00011063
Clave InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 25563
Nombre IUPAC tricloroiridio
SMILES Cl[Ir](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(III) chloride
Punto de fusión 763°C (decomposition)
Color Marrón a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.56
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Green to brown powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iridium(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iridium chloride