Learn More
Cloruro de iridio(III) trihidrato, 53-56 % Ir, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iridium(III) chloride trihydrate |
Punto de fusión | 763.0°C |
Color | De negro a verde |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | IrCl3·3H2O |
Fieser | 01,132; 02,67 |
Índice Merck | 14, 5088 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acids ans alkalies |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.6 |