Learn More
Cloruro de iridio(IV), 99,95 % (base metálica), Ir 56,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iridium(IV) chloride |
Punto de fusión | (decomposition) |
Forma física | Piezas amorfas vidriosas/polvo |
Cantidad | 0.25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metal basis) |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.01 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Aspecto | Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |