Learn More
Yoduro de iridio(IV), Premion™, 99,95 % (base metálica), Ir 27,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324028
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-45-6
Fórmula molecular I4Ir
Peso molecular (g/mol) 699.84
Número MDL MFCD00049960
Clave InChI UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
Nombre IUPAC tetrayodoiridio
SMILES [I].[I].[I].[I].[Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(IV) iodide
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formula Weight (peso de la fórmula) 699.82
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 27.0% min.