Learn More
Óxido de iridio(IV) dihidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Ir 73 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304708
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 30980-84-8 | H2IrO3 | 242.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30980-84-8
Fórmula molecular H2IrO3
Peso molecular (g/mol) 242.23
Número MDL MFCD00011065
Clave InChI YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212540
Nombre IUPAC dioxoiridio;hidrato
SMILES O.O=[Ir]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium (IV) oxide dihydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.23 (224.20 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 73% min