Learn More
Polvo de iridio, malla - 60, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iridium powder |
Color | Gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Polvo de iridio, malla - 60, 99,95% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido