Learn More
Esponja de iridio, malla -100, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386418
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium sponge
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 0.5 g
Porcentaje de pureza 99.95%
Tamaño de malla −100 Mesh
Formulario Esponja