Learn More
Alambre de iridio, 0,25 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781943
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
200 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
200 cm
50 cm
Forma: Aprox. 1,11 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium
Color Blanco a amarillo
Aspecto White to pale yellow wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Cantidad 10 cm
Formulario Alambre, ≈1,11g/m