Learn More
Alambre de iridio, 0,5 mm de diámetro, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048760
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-88-5
Fórmula molecular Ir
Peso molecular (g/mol) 192.22
Número MDL MFCD00011062
Clave InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nombre IUPAC iridio
SMILES [Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 cm
Porcentaje de pureza 99.8%
Peso ≈4.45g/m
Formulario Alambre, ≈4,45g/m