Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653310 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-103.4% (manganometric)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal FeSO4 · 7H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 103.4% (manganometric)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 14.6mmHg (25°C)
Densidad 1.898g/mL at 25°C