Learn More
Cloruro de hierro (III), anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
55.20€ - 174.00€
CAS 7705-08-0
Fórmula molecular Cl3Fe
Peso molecular (g/mol) 162.20
Número MDL MFCD00011005
Clave InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10407260
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
I/1035/50
250 g
55.45€
250 g
10224390
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
I/1035/53
500 g
55.20€
500 g
10050170
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
I/1035/63
3 kg
174.00€
3 Kg
Descripción
Descripción
250g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
7705-08-0
162.20
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Cl3Fe
MFCD00011005
iron(3+) trichloride
Especificaciones
7705-08-0
2
Cl3Fe
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) trichloride
162.21g/mol
1 hPa at 20°C
Gris
Sólido en polvo
MFCD00011005
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
162.20
Jarra de plástico para polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Iron (III) chloride anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.