Learn More
Hexahidrato de cloruro de hierro(III), ≥98 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15667860 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Uso con reactivos, anhidro, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C to 285°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37°C
Color Marrón
pH 1.8 (at 10.00g/L 25°C)
Forma física Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal FeCl3 · 6H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Weak
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg (194°C)
Densidad 2.8g/cu.cm at 20°C