Learn More
Hexahidrato de cloruro de hierro(III), reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(Iii) Chloride Hexahydrate |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | FeCl3 · 6H2O |
Número UN | 3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.3g/mol |
Porcentaje de pureza | 97% |
Grado | Reactivo ACS |
Presión de vapor | 1mmHg (194°C) |