Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655560 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, crystallized, 98.0-102% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal FeCl3 · 6H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 102% (RT)
Presión de vapor 1 mmHg (194°C)