Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Puriss. p.a., 21-23% Fe basis, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(III) sulfate hydrate |
Nombre de nota | Puriss. p.a., 21-23% Fe basis |
% máx. CAS | 98.0000%, 2.0000% |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | Fe2(SO4)3 · xH2O |
Número UN | UN3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.88 |
Porcentaje de pureza | 21 to 23% (Fe basis) |
Grado | Puriss. P.a. |
Envase | Frasco de polietileno |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(III) sulfate hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Iron(III) sulfate hydrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction