Learn More
Isobutyl Acetate, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15605780 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
0.99
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-19-0
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00008932
Clave InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
PubChem CID 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nombre IUPAC acetato de 2-metilpropilo
SMILES CC(C)COC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyl acetate
Punto de fusión -99°C
Color Incolora
Densidad 0.867g/mL at 25°C
Punto de ebullición 117°C
Límite de explosión 0.105
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 793°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COOCH2CH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.39
Cantidad 1 L
Número UN UN1213
Beilstein 1741909
Densidad del vapor >4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 15mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99%