Learn More
Isobutilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081166
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
CAS: 78-81-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isobutilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 mg/ml a 25 °C), éter, alcohol, acetona y benceno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-81-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.139
Número MDL MFCD00008146
Clave InChI KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
PubChem CID 6558
ChEBI CHEBI:15997
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-1-amina
SMILES CC(C)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutylamine
Punto de fusión °C to 85°C
Densidad 0.736 g/mL
Punto de ebullición 67°C to 69°C
Temperatura de inflamación -9°C (15°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.397
Cantidad 250 mL
Número UN UN1214
Beilstein 385626
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,5132
Información de solubilidad Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),ether,alcohol,acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isobutylamine