Learn More
Isobutiraldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081913
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutiraldehído se utiliza como intermedio en la preparación de isobutanol, metacroleína, hidroxipivaldehído y neopentilglicol. Participa activamente en la reacción de Cannizzaro. También se utiliza como intermedio para la preparación de productos farmacéuticos, agroquímicos, vitaminas, antioxidantes, aceleradores de goma, auxiliares textiles, perfumes y sabores.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-84-2
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00006980
Clave InChI AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
Nombre IUPAC 2-metilpropanal
SMILES CC(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isobutyraldehyde
Punto de fusión °C to 65°C
Densidad 0.794
Punto de ebullición 63°C to 65°C
Temperatura de inflamación -24°C (-11°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3)2CHCHO
Índice de refracción 1.3723
Cantidad 500 mL
Número UN UN2045
Beilstein 605330
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,5154
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Isobutyraldehyde