Learn More
DuPont™ Cubrebotas Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Procesadas en limpio para maximizar la pulcritud y previamente esterilizadas mediante irradiación gamma. Los cubrebotas Tyvek™ IsoClean™ de DuPont™ proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa. Transpirable y un nivel extremadamente bajo de formación de pelusas
276.00€
Especificaciones
Material Tyvek™ IsoClean™
Color Blanco
Desechables Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de suela Gripper™
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15604914
BIOPHARMA
Ver documentos
DuPont™
D15466083
Medio
276.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15614914
BIOPHARMA
Ver documentos
DuPont™
D15466090
Grande
276.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
15624914
BIOPHARMA
Ver documentos
DuPont™
D15466105
XL
276.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
15694904
BIOPHARMA
Ver documentos
DuPont™
D15466072
Pequeño
276.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en tamaños de S a XL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos.
  • Cordones en los tobillos.
  • Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia.
Especificaciones
Especificaciones
Tyvek™ IsoClean™
Sí
Gripper™
Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados.
100/paq.
Cubrebotas
Blanco
Estéril
Costuras internas selladas
Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), apto para el uso en salas limpias GMP de clase A/B (ISO Clase 5), EPI de Categoría I
Envasado individual por pares
Documentos
Product Certifications
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.