Learn More
Isoforona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10518860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 ml
500 ml
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-59-1
Formula molecolare C9H14O
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00001584
InChI Key HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC Name 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Isophorone
Nota nome 98%
Punto di fusione -8.0°C
Colore De incoloro a amarillo
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4790
Quantità 5 mL
Beilstein 07,65
Indice di Merck 15,5242
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosità 2.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophorone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.