Learn More
Isoforona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478328 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 ml
500 ml
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-59-1
Formula molecolare C9H14O
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00001584
InChI Key HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC Name 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Isophorone
Nota nome 98%
Punto di fusione -8.0°C
Colore De incoloro a amarillo
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4790
Quantità 2.5 L
Beilstein 07,65
Indice di Merck 15,5242
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viscosità 2.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 138.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophorone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.