Learn More
Clorhidrato de isopronalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-30-9
Fórmula molecular C11H18ClNO3
Peso molecular (g/mol) 247.72
Número MDL MFCD00012603,MFCD00064548
Clave InChI IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso
PubChem CID 5807
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,2-diol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprenaline hydrochloride
Punto de fusión 165.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.72
Porcentaje de pureza 98%